Documentos Principais
TMO312185-0032
Nalgene® wide-mouth bottle
high-density polyethylene, capacity 1000 mL, amber, case of 50 ea
Sinônimo(s):
light resistant container, opaque packaging bottle
Selecione um tamanho
50 EACH
R$ 1.568,00
R$ 1.568,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EACH
R$ 1.568,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.568,00
Check Cart for Availability
Materiais
high-density polyethylene
embalagem
case of 50 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 312185-0032
capacidade
1000 mL
cor
amber
aplicação(ões)
PFAS testing
Descrição geral
Confidently ship and store these Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles, which are easy to fill and resistant to chemicals. These wide-mouthed, high-density polyethelyene bottles are injection blow-molded for strength and uniform wall thickness.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)