Documentos Principais
TMO312104-0008
Nalgene® wide-mouth bottle
high-density polyethylene, capacity 250 mL, natural, case of 250 ea
Sinônimo(s):
Nalgene bottle, plastic bottle
Selecione um tamanho
250 EACH
R$ 7.152,00
R$ 7.152,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 EACH
R$ 7.152,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 7.152,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
high-density polyethylene
embalagem
case of 250 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 312104-0008
capacidade
250 mL
cor
natural
Descrição geral
Confidently ship and store these Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles, which are easy to fill and resistant to chemicals. These wide-mouthed, high-density polyethelyene bottles are injection blow-molded for strength and uniform wall thickness.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)