Documentos Principais
TMO3110-9500
Nalgene® high-speed centrifuge tubes
round bottom natural polypropylene copolymer, volume 50 mL, without cap, non-sterile, case of 100 ea
Sinônimo(s):
Nalgene tubes, round bottom tubes
Selecione um tamanho
100 EACH
R$ 8.038,00
R$ 8.038,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EACH
R$ 8.038,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
R$ 8.038,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
Materiais
round bottom natural polypropylene copolymer
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
case of 100 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 3110-9500
volume
50 mL
Descrição geral
Improve rotor fit and performance using Thermo Scientific Nalgene High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tubes, featuring uniform wall thickness and diameter. Tubes have excellent chemical resistance.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)