Documentos Principais
TMO2103-0004
Nalgene® wide-mouth bottle
low-density polyethylene, capacity 125 mL, natural, case of 72 ea
Sinônimo(s):
impact resistant bottle, plastic Nalgene bottle
Selecione um tamanho
72 EACH
R$ 2.092,00
R$ 2.092,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
72 EACH
R$ 2.092,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.092,00
Check Cart for Availability
Materiais
low-density polyethylene
embalagem
case of 72 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2103-0004
capacidade
125 mL
cor
natural
Descrição geral
Confidently ship and store these Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles, which are easy to fill and resistant to chemicals. These wide-mouthed, high-density polyethelyene bottles are injection blow-molded for strength and uniform wall thickness.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)