Documentos Principais
CLS430282
Corning® Easy-Grip round, plastic, storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 500 mL, cap (plug seal), case of 24
Sinônimo(s):
storage bottle
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 94,00
24 EA
R$ 547,00
R$ 94,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 94,00
24 EA
R$ 547,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
R$ 94,00
Check Cart for Availability
Materiais
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
esterilidade
sterile
sterile
Características
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
embalagem
case of 24
fabricante/nome comercial
Corning 430282
capacidade do frasco
500 mL
diâm. do gargalo da garrafa
~42 mm
diâmetro do gargalo
45 mm
Descrição geral
  • Corning® Easy-Grip disposable storage bottles are ideal for storing media, buffers, and other aqueous solutions.
  • Features easy grip sides for convenient handling.
  • Plug seal caps (45 mm) provides an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
  • Certified non pyrogenic.
Aplicação
Corning®Easy-Grip round, plastic, storage bottles are ideal for storage of media, buffers, and other aqueous solutions.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)