T8911
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes
volume 0.5 mL, natural
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
cap (Safe-Lock lid)
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 30,000 × g
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 121.023 (EU)
Eppendorf® 022363611 (USA)
volume
0.5 mL
cor
natural
Características e benefícios
Tubes snap closed and stay closed. Flat top with writing surface for positive sample identification
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)