T7927
L-Tyrosine Decarboxylase Apoenzyme from Streptococcus faecalis
<0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate), ≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate)
Sinônimo(s):
L-(−)-Tyrosine Apodecarboxylase, L-Tyrosine Carboxy-lase apoenzyme, TAD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptococcus faecalis
Formulário
powder
atividade específica
≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate)
<0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate)
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
- in a study to purify and characterize tyrosine decarboxylase and aromatic-L-amino-acid decarboxylase
- in a study to investigate the stereospecificity of sodium borohydride reduction of tyrosine decarboxylase
- in protein synthesis studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Definição da unidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)