ABT95
Anti-TGN46, Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Trans-Golgi network integral membrane protein 2, TGN38 homolog, TGN46, TGN48, Trans-Golgi network protein TGN51
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGOLN2(10618)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Vesicular Trafficking
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected TGN46 in A431 and HeLa cells.
Qualidade
Immunoprecipitation Analysis: 0.2 µg of this antibody immunoprecipitated TGN46 in 500 µg of HeLa cell lysate (An uncharacterized band at ~29 kDa may be observed in some cell lysates.).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1