forma
syrup
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]20/D -16.4 to -9.8 °, c = 2% (w/v) in water
concentração
≥60%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1COC(O)[C@@H]1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h2-7H,1H2/t2-,3+,4?/m0/s1
chave InChI
FMAORJIQYMIRHF-URORKIPUSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves