Merck
Pular para
73671
D-Xylonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Lithium D-xylonate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O6 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
166.13 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 18±2° in H2O
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O6/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11)/t2-,3+,4-/m1/s1
InChI key
QXKAIJAYHKCRRA-FLRLBIABSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of pentose and glucuronate interconversions
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
798497276473097
assay
≥95.0% (TLC)
assay
95% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥70% (qNMR), ≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to off-white
optical activity
[α]/D 18±2° in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)