Documentos Principais
T6788
C-Flex®laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/8 in. × 1/2 in.
Selecione um tamanho
25 FT
R$ 485,00
R$ 485,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 FT
R$ 485,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
R$ 485,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
embalagem
roll of 25 feet
fabricante/nome comercial
C-Flex
D.I. × D.E.
3/8 in. × 1/2 in.
tamanho da parede
1/16 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Applications: General-purpose lab uses requiring high performance and long life.
Characteristics: Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, excellent chemical resistance, low gas permeability, and a smooth surface. Opaque white.
Certification: Resin meets USP Class VI requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: –50 to 275°F (–45 to 135°C)
Sterilize: With autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation.
Informações legais
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)