Documentos
T6754
Sigma-Aldrich
Thymidine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
C10H12N2O7PNa
Número CAS:
Peso molecular:
326.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
Ensaio
≥98%
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC1=CN(C2CC3OP(O)(=O)OCC3O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N2O7P.Na.H/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6-7(18-8)4-17-20(15,16)19-6;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,15,16)(H,11,13,14);;
chave InChI
VPMQPENMZYNCDE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3