Documentos Principais
T6269
Sigma-Aldrich
o-Tolidine dihydrochloride
≥97%
Sinônimo(s):
3,3′-Dimethylbenzidine dihydrochloride, 4,4′-Bianisidine dihydrochloride, 4,4′-Diamino-3,3′-dimethylbiphenyl dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
285.21
Beilstein:
3713238
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97%
cor
white to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sensitive colorimetric reagent for gold and for free chlorine in water.
Advertência
May be carcinogenic.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)