The amount of material in a given package size varies from lot to lot. The minimum activity of this product is 1.5 units per milligram of protein. The minimum protein concentration is 80%. As an example, a lot reporting an activity of 1.5 units per milligram with an 80% protein concentration will contain 400ug, 800ug, and 4.0 mg of powder in the 1 Unit, 2 Unit, and 10 Unit package sizes, respectively. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t5398#product-documenation
T5398
Transglutaminase from guinea pig liver
lyophilized powder, ≥1.5 units/mg protein
Sinônimo(s):
Protein-Glutamine-γ-Glutamyltransferase, Protein-glutamine:amine γ-glutamyltransferase
Selecione um tamanho
R$ 1.568,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.568,00
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥1.5 units/mg protein
peso molecular
76.6 kDa
composição
Protein, ≥80% modified Warburg-Christian
solubilidade
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Hello , how much grams are in one Unit Transglutaminase enzyme T5398 ? thanks very much kind regards Alex
1 answer-