T5134
(±)-α-Tocopherol nicotinate
Sinônimo(s):
Vitamin E nicotinate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Nível de qualidade
Formulário
solid or liquid
cor
white to yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)c3cccnc3)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C35H53NO3/c1-24(2)13-9-14-25(3)15-10-16-26(4)17-11-20-35(8)21-19-31-29(7)32(27(5)28(6)33(31)39-35)38-34(37)30-18-12-22-36-23-30/h12,18,22-26H,9-11,13-17,19-21H2,1-8H3/t25-,26-,35-/m1/s1
chave InChI
MSCCTZZBYHQMQJ-AZAGJHQNSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?