T4781
1,4,7-Triazacyclononane
~97%
Sinônimo(s):
Octahydro-1H-1,4,7-triazonine, Triethylenetriamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15N3
Número CAS:
Peso molecular:
129.20
Beilstein:
773877
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
Produtos recomendados
Ensaio
~97%
p.e.
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
pf
42-45 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
chave InChI
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?