T3455
Terameprocol
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3-Dimethyl-1,4-bis-(3,4-dimethoxyphenyl)butane, EM-1421, M4N, TMNDGA, Tetra-O-methyl nordihydroguaiaretic acid, rel-4-[(2R,3S)-4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2,3-dimethylbutyl]-1,2-dimethoxybenzene, tetra-O-methyl-NDGA, tetramethyl NDGA, tetramethyl Nordihydroguaiaretic Acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C[C@H](C)[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C22H30O4/c1-15(11-17-7-9-19(23-3)21(13-17)25-5)16(2)12-18-8-10-20(24-4)22(14-18)26-6/h7-10,13-16H,11-12H2,1-6H3/t15-,16+
chave InChI
ORQFDHFZSMXRLM-IYBDPMFKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)