T3205
Tamibarotene
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
-((5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carbamoyl)benzoic acid, 4-(((5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)amino)carbonyl)-benzoic acid, AM 80, AM80, AMNOLAKE, Amnoid, N-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl)-2-naphthyl)terephthalamic acid, N-(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)terephthalamic acid, NSC 608000, UNII-08V52GZ3H9
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(NC(=O)c3ccc(cc3)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-16(9-10-17(18)21)23-19(24)14-5-7-15(8-6-14)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
chave InChI
MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.