T3202
Torsemide
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
Demadex, N-[[(1-Methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(3-methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
solubilidade
DMSO: soluble 18 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Roche
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
InChI
1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
chave InChI
NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A1(6557)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2