Documentos
T2668
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 16 mL
Sinônimo(s):
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Materiais
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 50,000 × g
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 3139-0016
capacidade nominal
16 mL
Embalagem
With sealing cap
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries