T2793
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3139
nominal capacity 30 mL
Sinônimo(s):
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (Sealing cap)
polypropylene
polypropylene copolymer
round bottom tube
Características
RCF 50,000 × g
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 3139-0030
capacidade nominal
30 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Greater chemical resistance than polycarbonate
- Autoclavable
- Can be used up to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges
- 3139-0050 (T2918) can be used up to 100,605 x g in the T29-8x50 rotor
- Comes with polypropylene sealing caps with silicone gaskets for extra leak protection when spinning >10,000 x g or spinning hazardous materials
- Must be filled to 80% of total capacity when centrifuging
- Autoclavable/Leakproof† when used with supplied Nalgene closure; Repeated autoclaving will reduce the life of PC centrifuge tubes.
Embalagem
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)