T2634
β-(2-Thiazolyl)-DL-alanine
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-3-(2-thiazolyl)propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
β-(2-Thiazolyl)-DL-alanine,
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
202-204 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1nccs1)C(O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-4(6(9)10)3-5-8-1-2-11-5/h1-2,4H,3,7H2,(H,9,10)
chave InChI
PXFXXRSFSGRBRT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?