T2576
Monoclonal Anti-TIS7 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone IRT537, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Interferon-Related Developmental Regulator 1 (IFRD1) (human), Anti-PC4 (rat), Anti-TPA-Induced Sequence 7 (mouse)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IRT537, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 using extracts of COS7 cells transfected with mouse Tis7
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFRD1(3475)
mouse ... Ifrd1(15982)
rat ... Ifrd1(29596)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)