T1875
Testosterone propionate
solid
Sinônimo(s):
17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17β-Propionyloxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-propionate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
controle de medicamentos
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white
solubilidade
acetone: soluble 1 in 4 of acetone
chloroform: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
ethanol: soluble 1 in 6 of ethanol
ethyl oleate: soluble 1 in 20 of ethyl oleate
propylene glycol: soluble 1 in 30 of propylene glycol
soluble 1 in 20 of ethyl oleate
ethanol: 10 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.4 mg/mL
H2O: insoluble
oil: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367) , CYP17A1(1586)
rat ... Ar(24208)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges