Documentos Principais
T1753
Sigma-Aldrich
Trizma® Pre-Set Crystals
Type 7.4-FT, pH 7.4, suitable for use with fresh water species
Sinônimo(s):
Tris crystals
Selecione um tamanho
10 KG
R$ 12.762,00
R$ 12.762,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 KG
R$ 12.762,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
R$ 12.762,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
tipo
Type 7.4-FT
Formulário
crystalline powder
pH
7.4
solubilidade
water: 0.66 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
adequação
suitable for use with fresh water species
Categorias relacionadas
Aplicação
For use with fresh water species.
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Andre M Charbonneau et al.
Journal of experimental zoology. Part B, Molecular and developmental evolution, 326(8), 489-502 (2017-01-26)
Absence of large amounts of orofacial tissues caused by cancerous resections, congenital defects, or trauma results in sequelae such as dysphagia and noticeable scars. Oral-neck tissue regeneration was studied in the axolotl (regenerative amphibian) following a 2.5-mm punch biopsy that