T1126
Thyroglobulin from porcine thyroid gland
powder
Sinônimo(s):
TG human
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine thyroid
forma
powder
peso molecular
~670 kDa
composição
Iodine, ≥0.3%
análise de nitrogênio
14.0-17.5% total
técnica(s)
protein purification: suitable
cinzas
≤4%
pI
4.58
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
pig ... TG(100156471)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3