Selecione um tamanho
R$ 966,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 966,00
Produtos recomendados
embalagem
pack of 25 ea
D.I.
0.12 in. (3.1 mm)
tamanho
Descrição geral
- Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
- Heat sealable, bondable, and formable
- Extremely low gas permeability
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)