SRP6548
ApoJ/Clusterin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AAG4, CLI, Clusterin Apolipoprotein J, KUB1, MGC24903, SGP-2, SGP2, TRPM2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
51.1 kDa (23-449 aa with a C-terminal His-tag.)
embalagem
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CLU(1191)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3