SRP6406
VEGFR2/Flk-1/KDR human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CD309, VEGFR, kinase insert domain receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 84.1 kDa
observed mol wt 100-110 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation.)
embalagem
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VEGFR2(3791)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Read review on VEGF signaling pathway (Vascular endothelial growth factor (VEGF)/VEGF receptor) and find related products.