SRP6388
LAMP1/CD107a human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 39.2 kDa
observed mol wt 60-100 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Ala 29 is the predicted N-terminus.)
embalagem
pkg of 10 and 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LAMP1(3916)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3