Documentos Principais
SRP5276
Sigma-Aldrich
FGFR1 (V561M), active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
BFGFR, C-FGR, CD331, CEK, FLG, FLT2, KAL2, N-SAM
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 1.921,00
R$ 1.921,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 1.921,00
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
R$ 1.921,00
Previsão de entrega em07 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO®
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
23.8-36.8 nmol/min·mg
peso molecular
~75 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... FGFR1(2260)
Descrição geral
FGFR1 (also known as FLT2) is a member of the Fibroblast Growth Factor Receptor family that constitute a family of four membrane-spanning tyrosine kinases (FGFR1-4) which serve as high-affinity receptors for 17 growth factors (FGF1-17). The FGF Receptor family plays an important role in multiple biological processes, including mesoderm induction and patterning, cell growth and migration, organ formation and bone growth. FGFR1 is alternatively spliced generating multiple splice variants that are differentially expressed during embryo development and in the adult body.
forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparo
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informações legais
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)