SRP5150
Vimentin, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
FLJ36605, VIM
Selecione um tamanho
R$ 2.770,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.770,00
Produtos recomendados
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)