SRP5009
CDK1/CyclinB1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
CCNB, CCNB1, CDC2
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
12-16 nmol/min·mg
peso molecular
~58 kDa (CDK1)
~75 kDa (CyclinB1)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CCNB1(891) , CDK1(983)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1