SRP4988
PEDF human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
EPC-1, EPC1, PIG35, Pigment epithelium-derived factor, Serpin-F1, SerpinF1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~44.5 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
western blot: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
adequação
suitable for Western blot
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PEDF(5176)
Descrição geral
Pigment epithelium-derived factor (PEDF) is a multifunctional glycoprotein that belongs to the serine proteinase inhibitor (serpin) family. This protein is widely expressed across various tissues and organs in mammals and is characterized by a reactive center loop (RCL), a common structural feature of serpins. PEDF plays a crucial role in maintaining numerous physiological functions. SERPINF1 mRNA, which encodes PEDF, exhibits high expression levels in both human fetal and adult livers, as well as in adult human bone marrow.[3]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)