SRP4969
Epigen (EPGN) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ALGV3072, EPG, EPGN, Epigen, FLJ75542, PRO9904
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
150-300 ng/mL
peso molecular
~7.9 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EPGN(255324)
Descrição geral
Recombinant Human epigen, produced in Escherichia coli is a single, non-glycosylated, polypeptide chain containing 72 amino acids and having a molecular mass of 7.9kDa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)