SRP4858
Heat Shock Protein 90 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥99% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HSP86, HSPC1, HSPCA, HSPN, Hsp89, LAP2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥99% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
~90 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HSP90B1(7184)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)