SRP4503
FABP3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Fatty acid-binding protein heart, H-FABP, Heart-type fatty acid-binding protein, M-FABP, Mammary-derived growth inhibitor, Muscle fatty acid-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~19 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FABP3(2170)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)