SRP3020
sCD22 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
B-Lymphocyte cell adhesion molecule, BL-CAM, Leu-14, Siglec-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
10-17 μg/mL ED50
peso molecular
75.0 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CD22(933)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3