SRP2104
Arginine Splicing Factor, His tagged human
recombinant, expressed in insect cells, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ASF, FLJ53078, MGC5228, SF2, SF2p33, SFRS1, SRp30a
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in insect cells
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~29.3 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
350 μg/mL
cor
clear
colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SRSF1(6426)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1