SRP2096
p300-Ch1 (302-531) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
KAT3B, RP1-85F18.1, RSTS2, p300
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~26 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
1000 μg/mL
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... EP300(2033)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)