recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
70-95% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~84 kDa
concentração
0.1 μg/μL
nº de adesão
NM_003159
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HRAS1(6792)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1