14-908-M
PI4KIIIα Protein
N-terminal FLAG-tagged, recombinant human PI4KIIIα full length. For use in Kinase Assays.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linha de produto
Upstate®
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
peso molecular
Mw 233 kDa
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão
NM_058004.2
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
doença(s) relevante(s)
diabetes; neurodegenerative disorders; autoimmune diseases
Descrição geral
Aplicação
Signaling
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Oncology
Diabetes
Neurodegenerative Diseases
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1