Documentos Principais
SRP0687
Sigma-Aldrich
RSK Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 799,00
R$ 799,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 799,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
R$ 799,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Nome do produto
RSK Substrate, ≥95% (HPLC)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
1242.5
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Useful as a substrate for RSK1, RSK2, or RSK3 protein kinase.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The RSK sub peptide sequence (KRRRLSSLRA) is based on human 40S ribosomal protein S6 (amino acid 230-239).
Sequência
KRRRLSSLRA
Reconstituição
Reconstitute in distilled water to a final concentration of 1mg/mL.
Armazenamento e estabilidade
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)