Documentos Principais
SRP0674
Sigma-Aldrich
IL-17RA, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD217, interleukin-17 receptor a
Selecione um tamanho
5 μG
R$ 1.035,00
25 μG
R$ 2.637,00
R$ 1.035,00
Previsão de entrega em05 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 μG
R$ 1.035,00
25 μG
R$ 2.637,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 1.035,00
Previsão de entrega em05 de maio de 2025
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
62 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... IL17RA(23765)
Descrição geral
Human secreted interleukin 17 receptor A (IL-17RA) Fc fusion protein, also known as, IL-17 receptor A and CD217, GenBank Accession No. NM_014339, a.a 33-320, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 with a Cterminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system. The protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)