Documentos
SRP0595
Sigma-Aldrich
GLS2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
L-glutaminase, L-glutaminase amidohydrolase, glutaminase liver isoform (liver mitochondria)
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in E. coli
forma
frozen liquid
peso molecular
66 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... GLS2(27165)
Descrição geral
Human glutaminase liver isoform (liver, mitochondria), also known as GLS2, L-glutaminase, and L-glutaminase amidohydrolase, GenBank Accession No.NM_013267, a.a. 15-602, with N-terminal His-tag, MW=66 kDa, expressed in an E.coli cell expression system.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1