Documentos Principais
SRP0573
Sigma-Aldrich
CD44, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, epican, extracellular matrix receptor III, homing cell adhesion molecule (HCAM), phagocytic glyco-protein I (PGP-1)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.694,00
R$ 2.694,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.694,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 2.694,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
48.7 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
Descrição geral
Human CD44, also known as epican, extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, or phagocytic glyco-protein I (PGP-1), GenBank Accession No. NM_000610, a.a. 21-220, fused with Fc region of human IgG, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 48.7 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)