Documentos Principais
SRP0556
Sigma-Aldrich
Human CD137 (4-1BB), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
ILA, TNFRSF9, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.694,00
R$ 2.694,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.694,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 2.694,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
44 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TNFRSF9(3604)
Descrição geral
Human secreted CD137, Fc fusion protein, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9, TNFRSF9, and ILA, GenBank Accession No. NM_001561, a.a. 24-186 expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 44 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)