Documentos Principais
SRP0514
Sigma-Aldrich
NAMPT (PBEF1)
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
NAMPT, Nicotinamide phosphoribosyltransferase protein, PBEF1, Pre-B Cell-Enhancing Factor, visfatin
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.169,00
R$ 3.169,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.169,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 3.169,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
frozen liquid
peso molecular
56 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NAMPT(10135)
Descrição geral
Human Nicotinamide phosphoribosyltransferase protein (NAMPT), also known as PBEF1 or visfatin (GenBank Accession No. NM_005746), a.a. 2-491 (end), no tag, MW=56 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
forma física
Aqueous solution
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)