Documentos Principais
SRP0488
Sigma-Aldrich
PLA2G12A human
recombinant, expressed in mammalian cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
GXII, Phospholipase A2 G12, ROSSY
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 3.394,00
R$ 3.394,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 3.394,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 3.394,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
fonte biológica
human
recombinante
expressed in mammalian cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
22 kDa
embalagem
pkg of 10 and 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
0.14 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Descrição geral
Human PLA2G12A (GenBank Accession No. NM_030821), amino acids 23-189(end) with C-terminal His-tag, MW=22 kDa, expressed in a mammalian cell expression system.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
forma física
Fomulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 200 mM Imidazole, and 20% Glycerol.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marianne Berg et al.
Molecular cancer, 9, 100-100 (2010-05-13)
Estimates suggest that up to 30% of colorectal cancers (CRC) may develop due to an increased genetic risk. The mean age at diagnosis for CRC is about 70 years. Time of disease onset 20 years younger than the mean age