SRP0463
BRD4, BD1, BD2 (49-460) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
73.3 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... BRD4(23476)
Descrição geral
Human Bromodomain containing 4, also known as BRD4, HUNK1, or MCAP (GenBank Accession No. NM_ NM_058243) amino-acids 49-460 with N-terminal GST-tag, MW = 73.3kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)